Documenti fondamentali
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Applicazioni
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)