Documenti fondamentali
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
technical, ≥94% (GC)
Sinonimo/i:
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyl iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4F7I
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥94% (GC)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)