Documenti fondamentali
542474
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
4-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic acid, 4-Isopropyloxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Microwave-mediated click-chemistry synthesis of glyco-porphyrin derivatives with in vitro photo-cytotoxicity for application in photodynamic therapy
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reactions
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Stereoselective rhodium-catalyzed arylation
  • Palladium acetate catalyzed C-glycosidation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)