Documenti fondamentali
542253
Sigma-Aldrich
2′,5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)COC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8Cl2O2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
OSXVZDOVYCTYCW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)