Documenti fondamentali
541974
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)