Documenti
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
NH2C6H3(F)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1c(N)cccc1F
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter