Documenti fondamentali
541788
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-phenylethyl phosphonate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)2PO(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
125 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H19O3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3
WEXGRJPJMNUCMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of 1,3-diketones, β-keto esters, and β-keto phosphonates via 1,2-addition of carbanionic nucleophiles to cyclic vinylogous acyl triflates, followed by ring-opening fragmentation, Claisen condensation and carbon-carbon bond cleavage
  • Controlling the surface state emission in ultrasmall CdSe nanocrystals
  • Reactions with organoboranes for synthesis of organophosphorous compounds
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)