Documenti fondamentali
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
Sinonimo/i:
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BrO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
Impurezze
≤2% calcium carbonate
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)