Documenti fondamentali
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)