Key Documents
541249
Sigma-Aldrich
Copper(II) molybdate
99%
Sinonimo/i:
Copper molybdate, Cupric molybdate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
820 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
IKUPISAYGBGQDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Copper molybdate CuMoO4 can exists in two polymorphic forms, stable-α form and metastable-γ form. It exhibits properties such as thermochromic, trisochromic and piezochromic. Pure α-phase copper molybdate can be prepared by the sol-gel method using citric acid, ammonium heptamolybdate (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, copper salts CuX2nH2O (X=NO3- ), Cl- and CH3COO-.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sol?gel synthesis and sintering of submicronic copper molybdate (?-CuMoO4) powders
Benchikhi M, et al.
Ceramics International, 40(4), 5371-5377 (2014)