Documenti fondamentali
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)