540390
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5287 (lit.)
P. ebollizione
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)