Documenti
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Sinonimo/i:
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −2°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
240 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter