Documenti
539759
Sigma-Aldrich
8-Benzyloxyisosorbide triphenylphosphoylide solution
0.05 M in THF
Sinonimo/i:
Carb[(1R,4S,5R,8R)-8-benzyloxy-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octan-4-atemethylene]triphenylphosphorane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H31O5P
Peso molecolare:
538.57
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D +1.7°, neat
Concentrazione
0.05 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
P. eboll.
70-71 °C
Densità
0.882 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OCc3ccccc3)C=P(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H31O5P/c34-31(38-30-23-37-32-29(22-36-33(30)32)35-21-25-13-5-1-6-14-25)24-39(26-15-7-2-8-16-26,27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,24,29-30,32-33H,21-23H2/t29-,30+,32-,33-/m1/s1
RFSVJVARGBBXNB-NKKCXFSRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C