Documenti fondamentali
539678
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Hexyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
234-235 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H]1CCOC(C)(C)O1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)