Documenti fondamentali
539635
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)