Documenti fondamentali
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
About This Item
Formula condensata:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4410 (lit.)
P. ebollizione
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)