Documenti fondamentali
53928
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-4-carboxaldehyde hydrazone-3-oxide, 2,5-Dihydro-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylimidazole-4-carboxaldehyde hydrazone 3-oxide, HHTI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Beilstein:
6862527
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (NT)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
Descrizione generale
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide (HHTIO) is a hydroxylamine compound.[1]
Altre note
Probe for stable nitroxide radical formation with ESR spectroscopy[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Matsuo et al.
Free radical biology & medicine, 25(8), 929-935 (1998-12-05)
In areas where hepatitis B virus (HBV) is prevalent, HBV carriers negative for hepatitis B surface antigen (HbsAg) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) have been reported. Moreover, even after screening donor blood for HbsAg and hepatitis B core antibody (HBcAb)