Documenti fondamentali
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24Cl2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥98%
Punto di fusione
157-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)