Documenti fondamentali
538612
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
171.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)