Documenti fondamentali
537888
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(CC#N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-6(4-5-14)2-1-3-7(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2
VUUVDTMSSVKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)