Documenti fondamentali
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)