Key Documents
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)