Documenti
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
Sinonimo/i:
2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99.7%
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N