Informazioni su questo articolo
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI key
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 53675-1ML | 04061832565453 |
| 53675-5ML | 04061832565460 |
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica