Documenti fondamentali
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +24 in 1% chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
P. ebollizione
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)