Documenti
536229
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
139-141 °C (lit.)
Densità
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter