Documenti fondamentali
536075
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
252-256 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)