Documenti
536024
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoroaniline
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-fluorophenylamine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter