Documenti fondamentali
535613
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)