Documenti fondamentali
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
Sinonimo/i:
Propyl-m-tolylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHC3H7
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
235 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)