Documenti
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3