Key Documents
534269
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
151-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3-4(8(10)11)1-2-7(5)9/h1-3H
YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)