Documenti fondamentali
534110
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethylaniline
97%
Sinonimo/i:
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
53-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)