Documenti fondamentali
533912
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D >1.3930 (lit.)
P. ebollizione
306-307 °C (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food