Documenti fondamentali
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4OS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)