Documenti fondamentali
533440
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6OS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)