Documenti fondamentali
533335
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.966 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(C[Zn]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Zn/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
MRVFCSURERKHLL-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)