Documenti
533289
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2ZnBr
Peso molecolare:
362.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
Impurezze
1-2% 4-(iodozinc)benzylzinc bromide
1-3% inorganic chloride
P. eboll.
65 °C
Densità
1.035 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
UKJFBRLWZXEWBX-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup