Documenti fondamentali
533173
Sigma-Aldrich
MBHA Resin
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
Scegli un formato
25 G
CHF 1’470.00
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 1’470.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)