Documenti fondamentali
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
151 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)