532312
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
30-60 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Applicazioni
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)