Documenti fondamentali
532258
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-L-chiro-inositol
98%
Sinonimo/i:
1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-1L-chiro-inositol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −4°, c = 1.2 in ethanol
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)