Key Documents
532193
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzyloxybenzene
90%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4OCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
phenyl
Stringa SMILE
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)