Documenti fondamentali
531626
Sigma-Aldrich
Ethoxytrichlorosilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OSiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
35 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
1.263 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3OSi/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
SELBPKHVKHQTIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)