Documenti fondamentali
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4365 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)