531502
Lithium aluminum hydride
reagent grade
Sinonimo/i:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)