Documenti fondamentali
529923
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
1.45 M in butyl diglyme
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.87
Beilstein:
3587228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.45 M in butyl diglyme
Densità
0.945 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are