Documenti fondamentali
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
About This Item
Formula condensata:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Punto di fusione
>250 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)