Documenti fondamentali
529362
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
Sinonimo/i:
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Formula condensata:
Mg(NO3)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Densità del vapore
6 (vs air)
Saggio
≥99.999%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)